2,2-双(3-氨基-4-羟基苯基)六氟丙烷 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAB1415-5GEA
0
CNY
TCIAB1415-5G
TCIAB1415-25G
2,2-双(3-氨基-4-羟基苯基)六氟丙烷 ≥98.0% (通过滴定分析)
2,2-双(3-氨基-4-羟基苯基)六氟丙烷
分子式:
C₁₅H₁₂F₆N₂O₂ 分子量: 366,26 g/mol |
MDL编号:
MFCD00039147 CAS号: 83558-87-6 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |