1-Bromo-2-methylhexadecane ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB1456-1GEA
0
CNY
TCIAB1456-1G
1-Bromo-2-methylhexadecane ≥98.0% (通过GC)
1-Bromo-2-methylhexadecane
分子式:
C₁₇H₃₅Br 分子量: 319,37 g/mol |
MDL编号:
MFCD00142588 CAS号: 81367-59-1 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |