3-tert-Butyl-5-ethyltoluene ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB1459-10MLEA
0
CNY
TCIAB1459-10ML
3-tert-Butyl-5-ethyltoluene ≥98.0% (通过GC)
3-tert-Butyl-5-ethyltoluene
分子式:
C₁₃H₂₀ 分子量: 176,30 g/mol 沸点: 71°C 闪点: 66°C |
MDL编号:
MFCD00026954 CAS号: 6630-01-9 EINECS: 654-362-5 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |