2,2-双(4-羟基-3,5-二甲基苯基)丙烷 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
Synonyms:
四甲基双酚 A
TCIAB1464-25GEA
655
CNY
TCIAB1464-25G
2,2-双(4-羟基-3,5-二甲基苯基)丙烷 ≥98.0% (通过GC)
2,2-双(4-羟基-3,5-二甲基苯基)丙烷
分子式:
C₁₉H₂₄O₂ 分子量: 284,40 g/mol |
MDL编号:
MFCD00068238 CAS号: 5613-46-7 EINECS: 227-033-5 |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 165.0 to 170.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |