ɑ,ɑ'-Bis(4-methylbenzyloxy)-p-xylene ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB1482-1GEA 630 CNY
TCIAB1482-1G TCIAB1482-5G
ɑ,ɑ'-Bis(4-methylbenzyloxy)-p-xylene ≥98.0% (通过GC)
alpha,alpha'-Bis(4-methylbenzyloxy)-p-xylene
分子式: C₂₄H₂₆O₂
MDL编号: MFCD00143577
CAS号: 136861-46-6
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 99.0 to 102.0 deg-C