叔丁基 2,2,2-三氯乙酰亚胺酯 ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
Synonyms:
TBTA
TCIAB1496-25MLEA
0
CNY
TCIAB1496-25ML
TCIAB1496-5ML
叔丁基 2,2,2-三氯乙酰亚胺酯 ≥95.0% (通过GC)
叔丁基 2,2,2-三氯乙酰亚胺酯
分子式:
C₆H₁₀Cl₃NO 分子量: 218,502 g/mol 沸点: 69°C 闪点: 55°C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00077410 CAS号: 98946-18-0 UN号: 1993 ADR: 3,III |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |