1,10-Bis(4-carboxyphenoxy)decane ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAB1499-5GEA
2225
CNY
TCIAB1499-5G
1,10-Bis(4-carboxyphenoxy)decane ≥97.0% (通过滴定分析)
1,10-Bis(4-carboxyphenoxy)decane
分子式:
C₂₄H₃₀O₆ 分子量: 414,50 g/mol 溶点: 274°C |
MDL编号:
MFCD00142356 CAS号: 74774-61-1 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization back titration) | min. 97.0 % |