2,2-Bis(4-isocyanatophenyl)hexafluoropropane ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAB1509-1GEA 795 CNY
TCIAB1509-1G
2,2-Bis(4-isocyanatophenyl)hexafluoropropane ≥98.0% (通过GC)
2,2-Bis(4-isocyanatophenyl)hexafluoropropane
分子式: C₁₇H₈F₆N₂O₂
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00142759
CAS号: 10224-18-7
UN号: 2206
ADR: 6.1,III
现在订购
产品技术规格
Purity (GC) min. 98.0 %