Bis(1,3-propanediamine)copper(II) dichloride ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAB1513-1GEA
0
CNY
TCIAB1513-1G
TCIAB1513-10G
Bis(1,3-propanediamine)copper(II) dichloride ≥98.0% (通过滴定分析)
Bis(1,3-propanediamine)copper(II) dichloride
分子式:
C₆H₂₀Cl₂CuN₄ 分子量: 282,70 g/mol |
MDL编号:
MFCD00191318 CAS号: 32270-93-2 |
产品技术规格
Appearance | Blue to Purple powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % |