1,4-Bis(4-methylstyryl)benzene ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB1550-5GEA 0 CNY
TCIAB1550-5G
1,4-Bis(4-methylstyryl)benzene ≥98.0% (通过HPLC)
1,4-Bis(4-methylstyryl)benzene
分子式: C₂₄H₂₂
分子量: 310,44 g/mol
MDL编号: MFCD00191317
CAS号: 76439-00-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%