硼烷吡啶络合物 ≥80.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 吡啶硼烷
TCIAB1569-25MLEA 565 CNY
TCIAB1569-25ML
硼烷吡啶络合物 ≥80.0% (通过滴定分析)
硼烷吡啶络合物
分子式: C₅H₈BN
分子量: 92,94 g/mol
闪点: 21°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00012435
CAS号: 110-51-0
EINECS: 203-773-4
UN号: 1992
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Brown clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (Potassium iodate Method) min. 80.0 %