(3S)-(+)-1-Benzyl-3-(ethylamino)pyrrolidine ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAB1581-5GEA 4325 CNY
TCIAB1581-5G TCIAB1581-1G
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-(ethylamino)pyrrolidine ≥95.0% (通过GC)
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-(ethylamino)pyrrolidine
分子式: C₁₃H₂₀N₂
分子量: 204,32 g/mol
MDL编号: MFCD00191307
CAS号: 169750-99-6
UN号: 2735
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D +7.0 to +9.0 deg (C=10, EtOH)