(3S)-(+)-1-Benzyl-3-(methylamino)pyrrolidine ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAB1583-25GEA 3800 CNY
TCIAB1583-25G TCIAB1583-1G TCIAB1583-5G
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-(methylamino)pyrrolidine ≥98.0% (通过GC)
(3S)-(+)-1-Benzyl-3-(methylamino)pyrrolidine
分子式: C₁₂H₁₈N₂
MDL编号: MFCD00191310
CAS号: 169749-99-9
UN号: 2735
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D +2.8 to +3.2 deg (C=10, EtOH)