4-Benzylamino-1-butanol ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAB1599-25GEA 830 CNY
TCIAB1599-25G TCIAB1599-5G
4-Benzylamino-1-butanol ≥96.0% (通过GC)
4-Benzylamino-1-butanol
分子式: C₁₁H₁₇NO
沸点: 140°C
MDL编号: MFCD00191609
CAS号: 59578-63-1
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %