Boc-Thr-OH ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Synonyms:
Boc-L-苏氨酸
, N-(叔丁氧羰基)-L-苏氨酸
TCIAB1638-10GEA
0
CNY
TCIAB1638-10G
Boc-Thr-OH ≥98.0% (通过滴定分析)
Boc-Thr-OH
分子式:
C₉H₁₇NO₅ 分子量: 219,2 g/mol |
CAS号:
2592-18-9 EINECS: 219-987-6 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -7.0 to -10.0 deg (C=1, AcOH) |