Bis(4-methacryloylthiophenyl)sulphide ≥97.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAB1662-25GEA 0 CNY
TCIAB1662-25G TCIAB1662-5G
Bis(4-methacryloylthiophenyl)sulphide ≥97.0% (通过HPLC)
Bis(4-methacryloylthiophenyl)sulphide
分子式: C₂₀H₁₈O₂S₃
分子量: 386,54 g/mol
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00142120
CAS号: 129283-82-5
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C