4,4'-Biphenyldisulphonic Acid ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAB1664-5GEA 0 CNY
TCIAB1664-1G TCIAB1664-5G
4,4'-Biphenyldisulphonic Acid ≥98.0% (通过滴定分析)
4,4'-Biphenyldisulphonic Acid
分子式: C₁₂H₁₀O₆S₂
分子量: 314,33 g/mol
MDL编号: MFCD00035762
CAS号: 5314-37-4
UN号: 2585
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water very faint turbidity