Boc-Cys(Bzl)-OH ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Synonyms: Boc-S-苄基-L-半胱氨酸
TCIAB1666-5GEA 0 CNY
TCIAB1666-5G
Boc-Cys(Bzl)-OH ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
Boc-Cys(Bzl)-OH
分子式: C₁₅H₂₁NO₄S
分子量: 311,4 g/mol
MDL编号: MFCD00065567
CAS号: 5068-28-0
EINECS: 225-772-8
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 88.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -44.0 to -46.0 deg (C=1, AcOH)