4,4′-二(4-氨基苯氧基)联苯 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 4,4′-双(4-氨苯氧基)联苯
TCIAB1671-25GEA 0 CNY
TCIAB1671-25G TCIAB1671-5G
4,4′-二(4-氨基苯氧基)联苯 ≥98.0% (通过滴定分析)
4,4′-二(4-氨基苯氧基)联苯
分子式: C₂₄H₂₀N₂O₂
分子量: 368,44 g/mol
MDL编号: MFCD00039151
CAS号: 13080-85-8
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 196.0 to 200.0 deg-C