(1-溴乙烯基)三甲基硅烷 ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: α-(三甲基硅烷基)乙烯基溴
TCIAB1769-5GEA 0 CNY
TCIAB1769-5G TCIAB1769-1G
(1-溴乙烯基)三甲基硅烷 ≥96.0% (通过GC)
(1-溴乙烯基)三甲基硅烷
分子式: C₅H₁₁BrSi
分子量: 179,13 g/mol
沸点: 128°C
闪点: 9°C
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00014927
CAS号: 13683-41-5
EINECS: 237-195-9
UN号: 1993
ADR: 3,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %