2-Butylbenzofuran ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB1824-25GEA 0 CNY
TCIAB1824-25G TCIAB1824-100G
2-Butylbenzofuran ≥99.0% (通过GC)
2-Butylbenzofuran
分子式: C₁₂H₁₄O
分子量: 174,24 g/mol
沸点: 129°C
闪点: 101°C
MDL编号: MFCD00005851
CAS号: 4265-27-4
EINECS: 224-250-7
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %