2,5-Bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)hydroquinone ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAB1839-25GEA 0 CNY
TCIAB1839-5G TCIAB1839-25G
2,5-Bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)hydroquinone ≥95.0% (通过GC)
2,5-Bis(1,1,3,3-tetramethylbutyl)hydroquinone
分子式: C₂₂H₃₈O₂
分子量: 334,54 g/mol
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00128797
CAS号: 903-19-5
EINECS: 212-990-3
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 128.0 to 133.0 deg-C