二氯苯基钌(II)二聚体 ≥95.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAB1902-1GEA
0
CNY
TCIAB1902-1G
TCIAB1902-5G
二氯苯基钌(II)二聚体 ≥95.0% (通过滴定分析)
二氯苯基钌(II)二聚体
分子式:
C₁₂H₁₂Cl₄Ru₂ 分子量: 500,17 g/mol |
MDL编号:
MFCD00064686 CAS号: 37366-09-9 |
产品技术规格
Appearance | Orange to Brown to Dark red powder to crystal |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 95.0 % |