4,4'-Bis(bromomethyl)biphenyl ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAB1921-5GEA
0
CNY
TCIAB1921-1G
TCIAB1921-5G
TCIAB1921-25G
4,4'-Bis(bromomethyl)biphenyl ≥95.0% (通过GC)
4,4'-Bis(bromomethyl)biphenyl
分子式:
C₁₄H₁₂Br₂ 分子量: 340,06 g/mol |
MDL编号:
MFCD00094419 CAS号: 20248-86-6 UN号: 1759 ADR: 8,III |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Melting point | 169.0 to 173.0 deg-C |