4-Octadecyloxybiphenyl ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB1924-25GEA 320 CNY
TCIAB1924-25G TCIAB1924-5G
4-Octadecyloxybiphenyl ≥98.0% (通过GC)
4-Octadecyloxybiphenyl
分子式: C₃₀H₄₆O
MDL编号: MFCD01321145
CAS号: 376609-78-8
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C