4-(2-Bromoethyl)benzenesulphonic acid ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAB2006-5GEA 0 CNY
TCIAB2006-5G TCIAB2006-1G
4-(2-Bromoethyl)benzenesulphonic acid ≥97.0% (通过滴定分析)
4-(2-Bromoethyl)benzenesulphonic acid
分子式: C₈H₉BrO₃S
分子量: 265,12 g/mol
MDL编号: MFCD01861279
CAS号: 54322-31-5
EINECS: 259-094-9
UN号: 2585
ADR: 8,III
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 % (calcd.on anh.substance)
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C
Water max. 8.0 %