二氯双(三-o-甲苯膦)钯(II) ≥90.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB2026-1GEA 0 CNY
TCIAB2026-1G TCIAB2026-5G
二氯双(三-o-甲苯膦)钯(II) ≥90.0% (通过滴定分析)
二氯双(三-o-甲苯膦)钯(II)
分子式: C₄₂H₄₂Cl₂P₂Pd
分子量: 786,07 g/mol
MDL编号: MFCD00274659
CAS号: 40691-33-6
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 90.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 90.0 %