(+)-双[(R)-1-苯基乙基]胺盐酸盐 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAB2034-5GEA
0
CNY
TCIAB2034-5G
(+)-双[(R)-1-苯基乙基]胺盐酸盐 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
(+)-双[(R)-1-苯基乙基]胺盐酸盐
分子式:
C₁₆H₁₉N 分子量: 261,79 g/mol |
MDL编号:
MFCD00216672 CAS号: 82398-30-9 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +70.0 to +76.0 deg (C=3, EtOH) |