(-)-双[(S)-1-苯基乙基]胺盐酸盐 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: (-)-双[(S)-α-甲苄基]胺
TCIAB2035-5GEA 0 CNY
TCIAB2035-5G
(-)-双[(S)-1-苯基乙基]胺盐酸盐 ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
(-)-双[(S)-1-苯基乙基]胺盐酸盐
分子式: C₁₆H₁₉N
分子量: 261,79 g/mol
MDL编号: MFCD00216671
CAS号: 40648-92-8
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -70.0 to -76.0 deg (C=3, EtOH)