1,4-Bis[4-(di-p-tolylamino)styryl]benzene ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB2080-1GEA 0 CNY
TCIAB2080-1G
1,4-Bis[4-(di-p-tolylamino)styryl]benzene ≥98.0% (通过HPLC)
1,4-Bis[4-(di-p-tolylamino)styryl]benzene
分子式: C₅₀H₄₄N₂
分子量: 672,92 g/mol
MDL编号: MFCD03844769
CAS号: 55035-43-3
EINECS: 259-446-1
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 220.0 to 226.0 deg-C