1,4-二乙酰氧基-2-丁炔 ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB2087-25GEA
0
CNY
TCIAB2087-25G
1,4-二乙酰氧基-2-丁炔 ≥95.0% (通过GC)
1,4-二乙酰氧基-2-丁炔
分子式:
C₈H₁₀O₄ 分子量: 170,16 g/mol 沸点: 235°C |
MDL编号:
MFCD00014982 CAS号: 1573-17-7 EINECS: 216-394-4 |
产品技术规格
Appearance | White to Orange to Green powder to lump |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Freezing point | 23.0 to 26.0 deg-C |