1,3-二苄氧基-2-丙醇 ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Synonyms: 1,3-双(苄氧基)-2-丙醇1,3-二-O-苄基甘油
TCIAB2110-25GEA 0 CNY
TCIAB2110-25G TCIAB2110-5G
1,3-二苄氧基-2-丙醇 ≥96.0% (通过GC)
1,3-二苄氧基-2-丙醇
分子式: C₁₇H₂₀O₃
分子量: 272,34 g/mol
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD00010616
CAS号: 6972-79-8
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %