4-Bromobenzene-1,2-diol ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI
Warning
Synonyms: 4-Bromocatechol, 4-Bromo-1,2-dihydroxybenzene
B2173-1G B2173-5G
TCIAB2173-1GEA 0 CNY
TCIAB2173-1G TCIAB2173-5G
4-Bromobenzene-1,2-diol ≥98.0% (通过GC)
4-Bromobenzene-1,2-diol
分子式: C₆H₅BrO₂
分子量: 189.0067 g/mol
MDL编号: MFCD00869769
CAS号: 17345-77-6
EINECS: 241-370-5
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C