1-[N,N-双(2-羟乙基)氨基]-2-丙醇 ≥93.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 二乙醇单异丙醇胺
TCIAB2180-25GEA 1625 CNY
TCIAB2180-5G TCIAB2180-25G
1-[N,N-双(2-羟乙基)氨基]-2-丙醇 ≥93.0% (通过GC)
1-[N,N-双(2-羟乙基)氨基]-2-丙醇
分子式: C₇H₁₇NO₃
分子量: 163,22 g/mol
沸点: 145°C
闪点: 113°C
MDL编号: MFCD00009725
CAS号: 6712-98-7
EINECS: 229-764-5
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 93.0 %