(1,3-双(二苯基膦)丙烷)氯化钯(II) ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
Synonyms:
[1,3-双(二苯基膦)丙烷]二氯化钯(II)
TCIAB2192-1GEA
0
CNY
TCIAB2192-1G
TCIAB2192-5G
(1,3-双(二苯基膦)丙烷)氯化钯(II) ≥98.0% (通过滴定分析)
(1,3-双(二苯基膦)丙烷)氯化钯(II)
分子式:
C₂₇H₂₆Cl₂P₂Pd 分子量: 589,77 g/mol |
MDL编号:
MFCD03844773 CAS号: 59831-02-6 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % |