2,6-双[(4S)-(-)-异丙基-2-噁唑啉-2-基]吡啶 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
Synonyms:
(S,S)-2,2′-(2,6-吡啶二基)双(4-异丙基-2-噁唑啉)
, (S,S)-2,6-双(4-异丙基-2-噁唑啉-2-基)吡啶
TCIAB2218-500MGEA
0
CNY
TCIAB2218-500MG
TCIAB2218-5G
2,6-双[(4S)-(-)-异丙基-2-噁唑啉-2-基]吡啶 ≥98.0% (通过GC)
2,6-双[(4S)-(-)-异丙基-2-噁唑啉-2-基]吡啶
分子式:
C₁₇H₂₃N₃O₂ 分子量: 301,39 g/mol |
MDL编号:
MFCD00191815 CAS号: 118949-61-4 |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (LC) | min. 98.0 ee% |
Melting point | 151.0 to 155.0 deg-C |