4,5-Bis(2-cyanoethylthio)-1,3-dithiol-2-one ≥98.0% (通过HPLC,总氮)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAB2233-1GEA 0 CNY
TCIAB2233-1G
4,5-Bis(2-cyanoethylthio)-1,3-dithiol-2-one ≥98.0% (通过HPLC,总氮)
4,5-Bis(2-cyanoethylthio)-1,3-dithiol-2-one
分子式: C₉H₈N₂OS₄
MDL编号: MFCD01142888
CAS号: 158871-28-4
UN号: 3439
ADR: 6.1,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C