3,5-Bis(3,5-dimethoxybenzyloxy)benzyl bromide ≥97.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAB2247-1GEA 785 CNY
TCIAB2247-1G TCIAB2247-5G
3,5-Bis(3,5-dimethoxybenzyloxy)benzyl bromide ≥97.0% (通过HPLC,滴定分析)
3,5-Bis(3,5-dimethoxybenzyloxy)benzyl bromide
分子式: C₂₅H₂₇BrO₆
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD04038410
CAS号: 176650-93-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %