2,6-Bis(4-fluorobenzylidene)cyclohexanone ≥96.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB2282-5GEA
0
CNY
TCIAB2282-5G
TCIAB2282-25G
2,6-Bis(4-fluorobenzylidene)cyclohexanone ≥96.0% (通过HPLC)
2,6-Bis(4-fluorobenzylidene)cyclohexanone
分子式:
C₂₀H₁₆F₂O 分子量: 310,34 g/mol |
MDL编号:
MFCD00112608 CAS号: 62085-74-9 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 96.0 area% |