1,2-Bis[2-methylbenzo[b]thiophen-3-yl]-3,3,4,4,5,5-hexafluoro-1-cyclopentene ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB2287-1GEA 0 CNY
TCIAB2287-100MG TCIAB2287-1G
1,2-Bis[2-methylbenzo[b]thiophen-3-yl]-3,3,4,4,5,5-hexafluoro-1-cyclopentene ≥97.0% (通过GC)
1,2-Bis[2-methylbenzo[b]thiophen-3-yl]-3,3,4,4,5,5-hexafluoro-1-cyclopentene
分子式: C₂₃H₁₄F₆S₂
分子量: 468,48 g/mol
MDL编号: MFCD06656279
CAS号: 137814-07-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 157.0 to 162.0 deg-C