1-[Bis(trifluoromethanesulphonyl)methyl]-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAB2291-100MGEA
0
CNY
TCIAB2291-100MG
TCIAB2291-1G
1-[Bis(trifluoromethanesulphonyl)methyl]-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene ≥98.0% (通过滴定分析)
1-[Bis(trifluoromethanesulphonyl)methyl]-2,3,4,5,6-pentafluorobenzene
分子式:
C₉HF₁₁O₄S₂ 分子量: 446,21 g/mol |
MDL编号:
MFCD04117910 CAS号: 405074-81-9 UN号: 3261 ADR: 8,III |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 97.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 85.0 to 89.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |