1,4-Bis(2-hydroxyethyl)benzene ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB2295-5GEA 0 CNY
TCIAB2295-5G
1,4-Bis(2-hydroxyethyl)benzene ≥98.0% (通过GC)
1,4-Bis(2-hydroxyethyl)benzene
分子式: C₁₀H₁₄O₂
分子量: 166,22 g/mol
沸点: 193°C
溶点: 88°C
MDL编号: MFCD00666548
CAS号: 5140-03-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C