4-tert-Butylsulphonylcalix[4]arene ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB2312-1GEA
0
CNY
TCIAB2312-1G
TCIAB2312-5G
4-tert-Butylsulphonylcalix[4]arene ≥98.0% (通过HPLC)
4-tert-Butylsulphonylcalix[4]arene
分子式:
C₄₀H₄₈O₁₂S₄ 分子量: 849,05 g/mol |
MDL编号:
MFCD06797060 CAS号: 204190-49-8 |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |