(1S,2S)-1,2-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)ethylenediamine ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAB2317-100MGEA 0 CNY
TCIAB2317-100MG TCIAB2317-500MG
(1S,2S)-1,2-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)ethylenediamine ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
(1S,2S)-1,2-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)ethylenediamine
分子式: C₂₀H₂₈N₂
分子量: 296,46 g/mol
MDL编号: MFCD06797064
CAS号: 186769-18-6
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -190 to -215 deg (C=1,CH2Cl2)