N-苄基吡咯 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAB2335-5GEA 0 CNY
TCIAB2335-5G
N-苄基吡咯 ≥98.0% (通过GC)
N-苄基吡咯
分子式: C₁₁H₁₁N
分子量: 157,22 g/mol
沸点: 245°C
溶点: 15°C
闪点: 46°C
MDL编号: MFCD00963301
CAS号: 2051-97-0
EINECS: 218-137-1
UN号: 1993
ADR: 3,III
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %