2,2′-双(二苯基膦)-1,1′-联萘 ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Synonyms:
(±)-2,2′-双(二苯基膦)-1,1′-联萘
, (±)-BINAP
TCIAB2383-25GEA
0
CNY
TCIAB2383-25G
TCIAB2383-5G
2,2′-双(二苯基膦)-1,1′-联萘 ≥97.0% (通过GC)
2,2′-双(二苯基膦)-1,1′-联萘
分子式:
C₄₄H₃₂P₂ 分子量: 622,67 g/mol 溶点: 282°C |
MDL编号:
MFCD00010805 CAS号: 98327-87-8 |
产品技术规格
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |