3-Bromoisobutyric acid ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAB2571-25GEA 0 CNY
TCIAB2571-25G TCIAB2571-5G
3-Bromoisobutyric acid ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
3-Bromoisobutyric acid
分子式: C₄H₇BrO₂
分子量: 167,00 g/mol
MDL编号: MFCD01310530
CAS号: 56970-78-6
UN号: 3265
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %