双(2,2,2-三氟乙基)亚磷酸酯 ≥94.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
Synonyms:
膦酸双(2,2,2-三氟乙基)酯
TCIAB2627-5GEA
0
CNY
TCIAB2627-5G
TCIAB2627-25G
双(2,2,2-三氟乙基)亚磷酸酯 ≥94.0% (通过GC)
双(2,2,2-三氟乙基)亚磷酸酯
分子式:
C₄H₅F₆O₃P 分子量: 246,05 g/mol 沸点: 44°C 闪点: 76°C |
MDL编号:
MFCD00063314 CAS号: 92466-70-1 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 94.0 % |