4-氟苯基醚 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB2648-5GEA
0
CNY
TCIAB2648-5G
TCIAB2648-1G
4-氟苯基醚 ≥98.0% (通过GC)
4-氟苯基醚
分子式:
C₁₂H₈F₂O 分子量: 206,19 g/mol 沸点: 240°C |
MDL编号:
MFCD00013552 CAS号: 330-93-8 EINECS: 206-358-6 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |