(1R,2R,4R,5R)-2,5-Bis(3,5-di-tert-butyl-2-hydroxybenzylideneamino)bicyclo[2.2.1]heptane ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAB2652-100MGEA 0 CNY
TCIAB2652-100MG
(1R,2R,4R,5R)-2,5-Bis(3,5-di-tert-butyl-2-hydroxybenzylideneamino)bicyclo[2.2.1]heptane ≥98.0% (通过HPLC)
(1R,2R,4R,5R)-2,5-Bis(3,5-di-tert-butyl-2-hydroxybenzylideneamino)bicyclo[2.2.1]heptane
分子式: C₃₇H₅₄N₂O₂
分子量: 558,85 g/mol
CAS号: 539834-19-0
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%